5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-5-(bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene
PC49489-1G PC49489-250MG PC49489-5G
APOSPC49489-1GEA 436 DKK
APOSPC49489-1G APOSPC49489-250MG APOSPC49489-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₃Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12756772
CAS-nummer: 1260832-85-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III