2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Bromo-2-(bromomethyl)-5-chloro-3-fluorobenzene
PC49476-1G PC49476-250MG PC49476-5G
APOSPC49476-1GEA 4260 DKK
APOSPC49476-1G APOSPC49476-250MG APOSPC49476-5G
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide 95%
2-Bromo-4-chloro-6-fluorobenzyl bromide
Formel: C₇H₄Br₂ClF
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31558079
CAS-nummer: 2090554-83-7