Potassium pentafluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49473-1G PC49473-25G PC49473-5G PC49473-10G
APOSPC49473-1GEA 230 DKK
APOSPC49473-1G APOSPC49473-25G APOSPC49473-5G APOSPC49473-10G
Potassium pentafluorobenzoate 95%
Potassium pentafluorobenzoate
Formel: C₇F₅O₂·K
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09752634
CAS-nummer: 58521-27-0