Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49468-1G PC49468-250MG PC49468-5G
APOSPC49468-1GEA 3930 DKK
APOSPC49468-1G APOSPC49468-250MG APOSPC49468-5G
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate 95%
Methyl 6-bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₄BrClF₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32662396
CAS-nummer: 2414146-32-8