5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49467-1G PC49467-250MG PC49467-5G
APOSPC49467-1GEA 4130 DKK
APOSPC49467-1G APOSPC49467-250MG APOSPC49467-5G
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine 95%
5-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185839
CAS-nummer: 130318-80-8