6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49462-1G PC49462-250MG
APOSPC49462-1GEA 3050 DKK
APOSPC49462-1G APOSPC49462-250MG
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32662403
CAS-nummer: 2514941-95-6