6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 3420 DKK
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₂BrClF₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD32662402
CAS-nummer: 1935997-11-7