2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 7410 DKK
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formel: C₈H₇FN₂O₃
Molekylvægt: 198.151 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28797494
CAS-nummer: 1622004-11-8