2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49449-1G PC49449-250MG
APOSPC49449-1GEA 6630 DKK
APOSPC49449-1G APOSPC49449-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClFNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28797714
CAS-nummer: 1806427-38-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,III