Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49447-1G PC49447-250MG PC49447-5G
APOSPC49447-1GEA 2510 DKK
APOSPC49447-1G APOSPC49447-250MG APOSPC49447-5G
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Methyl 3-(chlorosulphonyl)-4-fluorobenzoate
Formel: C₈H₆ClFO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11650667
CAS-nummer: 1099660-67-9
UN nummer: 3261
ADR: 8,III