4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 197 DKK
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₅F₅O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31759994
CAS-nummer: 2248272-02-6