2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49437-1G PC49437-5G PC49437-250MG
APOSPC49437-1GEA 1040 DKK
APOSPC49437-1G APOSPC49437-5G APOSPC49437-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733865
CAS-nummer: 1433990-64-7