2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49434-1G PC49434-250MG
APOSPC49434-1GEA 4580 DKK
APOSPC49434-1G APOSPC49434-250MG
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid 95%
2-Bromo-6-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28733903
CAS-nummer: 1695489-54-3