3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49431-1G PC49431-25G PC49431-5G PC49431-10G
APOSPC49431-1GEA 240 DKK
APOSPC49431-1G APOSPC49431-25G APOSPC49431-5G APOSPC49431-10G
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00506954
CAS-nummer: 72518-16-2