2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 1310 DKK
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Formel: C₁₃H₉F₃O₄
Molekylvægt: 286.203 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27937118
CAS-nummer: 672930-56-2