4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49420-1G PC49420-250MG PC49420-5G
APOSPC49420-1GEA 3710 DKK
APOSPC49420-1G APOSPC49420-250MG APOSPC49420-5G
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD14585553
CAS-nummer: 1208083-48-0