2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49413-1G PC49413-250MG PC49413-5G
APOSPC49413-1GEA 3580 DKK
APOSPC49413-1G APOSPC49413-250MG APOSPC49413-5G
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
2-Cyclopropyl-1-fluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Molekylvægt: 181.164 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD31793569
CAS-nummer: 2366994-57-0