1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49411-1G PC49411-250MG PC49411-5G
APOSPC49411-1GEA 295 DKK
APOSPC49411-1G APOSPC49411-250MG APOSPC49411-5G
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-3-fluoro-5-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD31793567
CAS-nummer: 2366994-56-9