4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49406-1G PC49406-250MG PC49406-5G
APOSPC49406-1GEA 262 DKK
APOSPC49406-1G APOSPC49406-250MG APOSPC49406-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
4-Cyclopropyl-2-fluoro-1-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
Molekylvægt: 181.164 g/mol
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD22418246
CAS-nummer: 932700-92-0