Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49403-1G PC49403-250MG
APOSPC49403-1GEA 1560 DKK
APOSPC49403-1G APOSPC49403-250MG
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-7-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745721
CAS-nummer: 2379918-49-5