7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49402-100MG PC49402-1G PC49402-250MG
APOSPC49402-100MGEA 218 DKK
APOSPC49402-100MG APOSPC49402-1G APOSPC49402-250MG
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
7-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₅FN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374365
CAS-nummer: 886363-98-0