Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49396-1G PC49396-250MG
APOSPC49396-1GEA 1420 DKK
APOSPC49396-1G APOSPC49396-250MG
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-bromo-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrFN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD31745719
CAS-nummer: 2379918-40-6