3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49392-1G PC49392-250MG
APOSPC49392-1GEA 2460 DKK
APOSPC49392-1G APOSPC49392-250MG
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-8-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₇H₄ClFN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994805
CAS-nummer: 1019028-15-9