2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49388-1G PC49388-5G PC49388-25G
APOSPC49388-1GEA 1010 DKK
APOSPC49388-1G APOSPC49388-5G APOSPC49388-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂F₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185412
CAS-nummer: 1214372-35-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,III