2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol, (2-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC49387-1G PC49387-5G
APOSPC49387-1GEA 3490 DKK
APOSPC49387-1G APOSPC49387-5G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆BrF₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13185396
CAS-nummer: 1214330-94-5