2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49385-1G PC49385-250MG PC49385-5G
APOSPC49385-1GEA 1790 DKK
APOSPC49385-1G APOSPC49385-250MG APOSPC49385-5G
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Amino-5-bromo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅BrF₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19441382
CAS-nummer: 50419-85-7