7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Iodo-1,3-benzoxazol-5-yl trifluoromethyl sulphide, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole, 7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]benzo[d]oxazole
PC49382-1G PC49382-250MG PC49382-5G
APOSPC49382-1GEA 2180 DKK
APOSPC49382-1G APOSPC49382-250MG APOSPC49382-5G
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
7-Iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃F₃INOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26407432
CAS-nummer: 1820736-27-3