Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49380-1G PC49380-5G PC49380-25G
APOSPC49380-1GEA 349 DKK
APOSPC49380-1G APOSPC49380-5G APOSPC49380-25G
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate 97%
Methyl 2-iodo-4-(trifluoromethyl)benzoate
Formel: C₉H₆F₃IO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18399512
CAS-nummer: 1236303-09-5