4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
α-Bromo-4-fluoro-3-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
PC49377-1G
PC49377-250MG
APOSPC49377-1GEA
1970
DKK
APOSPC49377-1G
APOSPC49377-250MG
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide 97%
4-Fluoro-3-iodobenzyl bromide
Formel:
C₇H₅BrFI Molekylvægt: 314.921 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD08236849 CAS-nummer: 260050-97-3 UN nummer: 3261 ADR: 8 II |