5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: α-Bromo-5-fluoro-2-iodotoluene, 2-(Bromomethyl)-4-fluoro-1-iodobenzene
PC49376-1G PC49376-250MG
APOSPC49376-1GEA 7240 DKK
APOSPC49376-1G APOSPC49376-250MG
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide 97%
5-Fluoro-2-iodobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrFI
Molekylvægt: 314.921 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18396961
CAS-nummer: 1261852-14-5
UN nummer: 3261
ADR: 8 II