2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49373-1G PC49373-5G
APOSPC49373-1GEA 698 DKK
APOSPC49373-1G APOSPC49373-5G
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15528731
CAS-nummer: 146137-83-9