6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC49372-1G PC49372-250MG
APOSPC49372-1GEA 2180 DKK
APOSPC49372-1G APOSPC49372-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₃F₄NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24850033
CAS-nummer: 1440535-08-9
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III