2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: α,α,α,2,4-Pentafluoro-m-tolunitrile, 3-Cyano-2,6-difluorobenzotrifluoride
PC49365-1G PC49365-250MG PC49365-5G
APOSPC49365-1GEA 2870 DKK
APOSPC49365-1G APOSPC49365-250MG APOSPC49365-5G
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 96%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₈H₂F₅N
Molekylvægt: 207.1 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24850039
CAS-nummer: 1440535-21-6
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III