2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49360-1G PC49360-250MG
APOSPC49360-1GEA 5670 DKK
APOSPC49360-1G APOSPC49360-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₃S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24850032
CAS-nummer: 1440535-09-0