3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Formyl-2-nitrobenzotrifluoride, 3-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-tolualdehyde
PC49354-1G PC49354-250MG PC49354-5G
APOSPC49354-1GEA 2070 DKK
APOSPC49354-1G APOSPC49354-250MG APOSPC49354-5G
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₃NO₃
Molekylvægt: 219.117 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05664203
CAS-nummer: 102844-90-6