2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49347-1G PC49347-250MG
APOSPC49347-1GEA 6450 DKK
APOSPC49347-1G APOSPC49347-250MG
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 97%
2-Amino-6-bromo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formel: C₇H₅BrF₃NOS
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24369703
CAS-nummer: 1432075-81-4