2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49345-1G PC49345-250MG
APOSPC49345-1GEA 3000 DKK
APOSPC49345-1G APOSPC49345-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)styrene
Formel: C₉H₅F₅
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD24369700
CAS-nummer: 1432075-80-3
UN nummer: 1993
ADR: 3,III