7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)mercapto]benzo[d]oxazole, 7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)sulphanyl]-1,3-benzoxazole
PC49344-1G PC49344-250MG
APOSPC49344-1GEA 3050 DKK
APOSPC49344-1G APOSPC49344-250MG
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole 97%
7-Bromo-5-[(trifluoromethyl)thio]-1,3-benzoxazole
Formel: C₈H₃BrF₃NOS
Molekylvægt: 298.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24369702
CAS-nummer: 1432075-83-6