2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49337-1G PC49337-250MG
APOSPC49337-1GEA 2620 DKK
APOSPC49337-1G APOSPC49337-250MG
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2,6-Dibromo-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃Br₂F₃O₃S
Smeltepunkt: 150…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24369701
CAS-nummer: 432-79-1