5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49326-1G PC49326-5G PC49326-25G
APOSPC49326-1GEA 164 DKK
APOSPC49326-1G APOSPC49326-5G APOSPC49326-25G
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2,4-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrF₂O₂
Smeltepunkt: 146…150 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115714
CAS-nummer: 28314-83-2