3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2,3'-Dibromo-2'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(3-bromo-2-fluorophenyl)ethanone
PC49325-1G PC49325-250MG PC49325-5G
APOSPC49325-1GEA 2510 DKK
APOSPC49325-1G APOSPC49325-250MG APOSPC49325-5G
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide 95%
3-Bromo-2-fluorophenacyl bromide
Formel: C₈H₅Br₂FO
Molekylvægt: 295.931 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16140216
CAS-nummer: 1204333-47-0
UN nummer: 3261
ADR: 8 III