3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3-ethenyl-2-fluorobenzene, 1-Bromo-2-fluoro-3-vinylbenzene
PC49324-1G PC49324-250MG PC49324-5G
APOSPC49324-1GEA 2440 DKK
APOSPC49324-1G APOSPC49324-250MG APOSPC49324-5G
3-Bromo-2-fluorostyrene 95%
3-Bromo-2-fluorostyrene
Formel: C₈H₆BrF
Molekylvægt: 201.036 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD23098944
CAS-nummer: 871223-88-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III