3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromo-5-(trifluoroacetyl)benzotrifluoride, 1-[3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethan-1-one
PC49322-1G PC49322-250MG
APOSPC49322-1GEA 2180 DKK
APOSPC49322-1G APOSPC49322-250MG
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
3'-Bromo-2,2,2-trifluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formel: C₉H₃BrF₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD23098942
CAS-nummer: 1132701-00-8