4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Bromo-1-ethynyl-2-fluorobenzene
PC49319-1G PC49319-250MG
APOSPC49319-1GEA 436 DKK
APOSPC49319-1G APOSPC49319-250MG
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
4-Bromo-2-fluorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrF
Molekylvægt: 199.02 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02683523
CAS-nummer: 302912-33-0