Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Methyl 2-bromo-2-fluoropropionate
PC49318-25G PC49318-5G
APOSPC49318-25GEA 8290 DKK
APOSPC49318-25G APOSPC49318-5G
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate 99%
Methyl 2-bromo-2-fluoropropanoate
Formel: C₄H₆BrFO₂
Kogepunkt: 65…66 °C (75 mm Hg)
Massefylde: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18074353
CAS-nummer: 157415-07-1