2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49315-1G PC49315-250MG
APOSPC49315-1GEA 2030 DKK
APOSPC49315-1G APOSPC49315-250MG
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Trifluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06410678
CAS-nummer: 108338-20-1