2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC49309-250MG PC49309-1G
APOSPC49309-250MGEA 1310 DKK
APOSPC49309-250MG APOSPC49309-1G
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile ≥95%
2-(Trifluoromethyl)isonicotinonitrile
Formel: C₇H₃F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848100
CAS-nummer: 916210-02-1