4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: [2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl]methylamine, (2-(Trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methanamine
PC49308-1G PC49308-250MG
APOSPC49308-1GEA 10900 DKK
APOSPC49308-1G APOSPC49308-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₃N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100735
CAS-nummer: 916304-20-6