5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (1H-Benzimidazol-5-yl)sulphur pentafluoride, 5-(Pentafluorosulphanyl)-1H-benzimidazole
PC49306-1G PC49306-250MG
APOSPC49306-1GEA 2100 DKK
APOSPC49306-1G APOSPC49306-250MG
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
5-(Pentafluorothio)-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅F₅N₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22370117
CAS-nummer: 663179-60-0
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III