5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC49305-1G
PC49305-250MG
PC49305-5G
APOSPC49305-1GEA
2180
DKK
APOSPC49305-1G
APOSPC49305-250MG
APOSPC49305-5G
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
5-(Pentafluorothio)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₇H₄F₅NOS Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD22370119 CAS-nummer: 1379812-05-1 |